Kluczowe dokumenty
CLS808215
Pyrex® centrifuge tubes, conical with screw cap
capacity 15 mL, with graduations
Synonim(y):
Probówki wirówkowe 15 ml, polipropylenowe probówki wirówkowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
cap (rubber liner)
conical bottom tube
sterylność
non-sterile
opakowanie
case of 12
pack of 12
producent / nazwa handlowa
Corning 8082-15
dostępność
not available in EU
śr. zewn. × dł.
17 mm × 134 mm
śr. korka
15 mm
Gwint korka
15
pojemność
15 mL
kolor
clear
Opis ogólny
Zakres gradacji: 0,1-15 ml Przedział gradacji: 0,1 ml
Cap with glued-in white-rubber liner resists effects of temperature and steam. (Screw thread size for the 15 mL tube is 15-415, and for the 5 mL tube is 24-410)
Formed from borosilicate glass. Stress that glass can withstand is greatly decreased by surface flaws such as scratches, chips, and cracks. Always use with correct sleeve or holder.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)