CLS790025
Pyrex® Folin-Wu digestion tube
volume 50.0 mL, accuracy: 0.4 mL, O.D. × L 25 mm × 200 mm
Synonim(y):
1240 7900
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
round bottom tube
opakowanie
case of 1
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 7900-25
zakres pomiaru objętości
50.0 mL, accuracy: 0.4 mL
śr. zewn. × dł.
25 mm × 200 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wykonany ze specjalnie dobranych rurek zapewniających trwałość produktu. Grawerowane białe podziałki na 25 i 50 ml.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)