CLS7103C1
Pyrex® volumetric pipette, certified, to contain, to deliver, Class A
volume 1 mL
Synonim(y):
pipeta
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
Polecane produkty
Materiały
glass
Właściwości
class A
graduation
opakowanie
pack of 2 ea
case of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 7103C-1
zakres pomiaru objętości
1 mL
pojemność
1 mL
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
- Pipety wolumetryczne Pyrex® (objętość 1 ml) są kalibrowane zgodnie z tolerancjami klasy A według norm ASTM E-542 i ASTM E-969.
- Każda pipeta jest indywidualnie serializowana i dostarczana z certyfikatem identyfikacji i pojemności, identyfikowalnym zgodnie z normami NIST.
- Te precyzyjne pipety wolumetryczne PYREX® są produkowane i kalibrowane zgodnie ze specyfikacjami "To Contain" (TC - dolna linia) i "To Deliver" (TD - górna linia) dla naczyń wolumetrycznych klasy A.
- Kolorowe oznaczenia są emaliowane na szkle.
- Testowane i kalibrowane w laboratorium posiadającym certyfikat ISO/IEC 17025.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)