Kluczowe dokumenty
CLS71022
Pyrex® volumetric pipette, color-coded
orange, volume 2.0 mL, accuracy: 0.012 mL
Synonim(y):
Corning® 7102
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
Materiały
glass
Właściwości
graduation
producent / nazwa handlowa
Corning 7102-2
zakres pomiaru objętości
2.0 mL, accuracy: 0.012 mL
Długość
333 mm
pojemność
2.0 mL
kolor
orange
Opis ogólny
Większe otwory na końcówki zapewniają szybszą dostawę.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)