Kluczowe dokumenty
CLS70792N
Pyrex® serological pipettes, disposable, non-sterile, unplugged
volume 2.0 mL
Synonim(y):
pipeta
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
Materiały
borosilicate glass
sterylność
non-sterile
Właściwości
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision
opakowanie
case of 700 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 7079-2N
zakres pomiaru objętości
2.0 mL
pojemność
2.0 mL
rozmiar końcówki
, Narrow
Cechy i korzyści
  • Jednorazowe pipety szklane 1550 są skalibrowane "do podawania" (TD) z wydmuchem.
  • Długie, smukłe, stożkowe końcówki pipet przyspieszają i ułatwiają pipetowanie.
  • Wszystkie pipety mają ujemne podziałki i polerowane ogniowo końcówki zapewniające równomierny przepływ bez zadziorów.
  • Niesterylne, niepodłączone i pakowane luzem.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)