CLS71021X
Pyrex® volumetric pipette, color-coded
black, volume 0.5 mL, accuracy: 0.012 mL
Synonim(y):
Corning® 7102
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
glass
Właściwości
class A
graduation
opakowanie
case of 12 ea
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 7102-1X
zakres pomiaru objętości
0.5 mL, accuracy: 0.012 mL
Długość
318 mm
pojemność
0.5 mL
kolor
black
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Większe otwory na końcówki zapewniają szybszą dostawę.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)