Kluczowe dokumenty
CLS710125
Pyrex® certified volumetric pipette, color-coded, Class A
blue, volume 25.0 mL, accuracy: 0.03 mL
Synonim(y):
Corning® 7101
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Materiały
glass
Właściwości
class A
graduation
opakowanie
pack of 2 ea
case of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 7101-25
zakres pomiaru objętości
25.0 mL, accuracy: 0.03 mL
Długość
521 mm
pojemność
25.0 mL
kolor
blue
Cechy i korzyści
  • Certyfikowana pipeta wolumetryczna Pyrex® jest skalibrowana zgodnie z normami ASTM E-542 i ASTM E-969.
  • Jest indywidualnie serializowana i dostarczana z certyfikatem identyfikacji i pojemności, identyfikowalnym zgodnie z normami NIST.
  • Kolorowe oznaczenia emaliowane na szkle.
  • Jest również testowany i kalibrowany w laboratorium posiadającym certyfikat ISO/IEC 17025.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)