CLS7082012
Pyrex® VISTA™ culture tube, rimless
diam. × L 12 mm × 75 mm
Synonim(y):
probówki, probówki do hodowli, probówki szklane
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
round bottom tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap: no
opakowanie
case of 200
producent / nazwa handlowa
Corning 70820-12
pojemność
5 mL
śr. × dł.
12 mm × 75 mm
kolor
clear
Opis ogólny
- Probówki Pyrex® 3140 są wykonane z odpornego chemicznie szkła borokrzemowego.
- Konstrukcja bez obręczy ułatwia wygodne zatykanie i przechowywanie na stojaku.
- Probówki wielokrotnego użytku mają polerowane końce.
- Zawierają niebieskie oznaczenie (z wyjątkiem probówek o średnicy zewnętrznej 22 mm i 25 mm).
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS7082012-50EA | 4061831704143 |
CLS7082012-200EA | 4061831704136 |