Kluczowe dokumenty
CLS7080018
Pyrex® VISTA test tube
diam. × L 18 mm × 150 mm
Synonim(y):
Corning® 70800
About This Item
Kod UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
neck (Beaded rim)
round bottom tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
opakowanie
case of 200
producent / nazwa handlowa
Corning 70800-18
śr. × dł.
18 mm × 150 mm
pojemność
27 mL
kolor
clear
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)