CLS707101
Pyrex® VISTA™ volumetric pipette, Class A
volume 1 mL
Synonim(y):
Corning® 70710
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
glass
Właściwości
class A
graduation
opakowanie
case of 12 ea
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 70710-1
zakres pomiaru objętości
1 mL
pojemność
1 mL
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
Pipety wolumetryczne Pyrex® 3140 klasy A (objętość 1 ml) są produkowane zgodnie z tolerancjami pojemności klasy A określonymi w normie ASTM E-969.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)