Kluczowe dokumenty
CLS707010
Pyrex® serialized/certified measuring pipette with colored markings, class A
volume 10.0 mL, accuracy: 0.03 mL
Synonim(y):
Corning® 7070
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Materiały
glass
Właściwości
graduation
subdivision 0.1 mL
opakowanie
pack of 2 ea
case of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 7070-10
zakres pomiaru objętości
10.0 mL, accuracy: 0.03 mL
śr. zewn. × dł.
10 mm × 380 mm
pojemność
10.0 mL
Opis ogólny
Calibrated "to deliver".
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)