Kluczowe dokumenty
CLS624075
Pyrex® stemless funnel
Synonim(y):
Corning® 6240
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
producent / nazwa handlowa
Corning 6240-75
Długość
60 mm
śr. wewn. górnej części
75 mm
Opis ogólny
Otwór 6 mm
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)