BR146506
BRAND® glass powder funnel short wide stem
top diam. 50 mm, bottom diam. 18 mm
Synonim(y):
Funnels, Power funnels
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 146506
średnica dna
18 mm
śr. górna
50 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Szklany lejek do proszków 1191 z krótkim, szerokim trzonkiem został wykonany ze szkła Boro 3.3, zapewniającego trwałość i wysoką wydajność w zastosowaniach laboratoryjnych. Lejek ten posiada szlifowaną i polerowaną ogniowo górną krawędź, zapewniającą gładką krawędź dla bezpiecznej obsługi i łatwego nalewania. Zaprojektowany z krótkim, szerokim trzonkiem, ułatwia wydajne przenoszenie proszków i materiałów ziarnistych, minimalizując ryzyko zatykania i zapewniając szybki przepływ.
Cechy i korzyści
- Lejki do proszków ze szkła borokrzemowego1191 najlepiej nadają się do przenoszenia proszków.
- Te lejki do ogólnego użytku laboratoryjnego mają szlifowaną i polerowaną ogniowo górną krawędź.
- Krótki, szeroki trzon ułatwia optymalną filtrację.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR146506-1EA | 4061831853766 |