Kluczowe dokumenty
AB15454
Sigma-Aldrich
Anti-Proteolipid Protein Antibody
Chemicon®, from chicken
Synonim(y):
PLP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
chicken
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PLP1(5354)
Specyficzność
Other species have not yet been tested. It is expected that the antibody will also react with human due to immunogen sequence similarity.
PLP [Proteolipid Protein]
Immunogen
Synthetic peptide corresponding to human/mouse PLP protein.
Zastosowanie
Detect Proteolipid Protein using this Anti-Proteolipid Protein Antibody validated for use in IC, IH.
Immunohistochemistry: 1:100-1:200 using 2% paraformaldehyde fixed tissue.
Immunocytochemistry: 1:100-1:200 using 2% paraformaldehyde fixed cells.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neuronal & Glial Markers
Neurodegenerative Diseases
Postać fizyczna
ImmunoAffinity Purified
Liquid in PBS, pH 7.2 with 0.02% sodium azide.
Przechowywanie i stabilność
Maintain at 2-8°C in undiluted aliquots for up to 6 months after date of receipt.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Arne Battefeld et al.
Cell reports, 26(1), 182-191 (2019-01-04)
Ensheathment of axons by myelin is a highly complex and multi-cellular process. Cytosolic calcium (Ca2+) changes in the myelin sheath have been implicated in myelin synthesis, but the source of this Ca2+ and the role of neuronal activity is not
Produkty
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.
Uzyskanie i scharakteryzowanie funkcjonalnych komórek progenitorowych oligodendrocytów (OPC) pochodzących z ludzkich neuronalnych komórek macierzystych, które skutecznie mielinizują pierwotne neurony w hodowli.