Kluczowe dokumenty
CLS354411
Corning® BioCoat Fibronectin Multiwell Plate
flat bottom clear wells, lid
Synonim(y):
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Kod UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.13
Materiały
flat bottom clear wells
Właściwości
lid
opakowanie
pkg of 5 ea (Individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
Corning 354411
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Zastosowanie
Cell culture
Informacje prawne
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3