CLS61500125
PYREXPLUS® narrow-mouth reagent bottle, with Pyrex® ST stopper, protective coating
capacity 125 mL
Synonim(y):
Corning® 61500
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
narrow-mouth bottle
rozmiar zatyczki
19
Właściwości
autoclavable
cap
producent / nazwa handlowa
Corning 61500-125
pojemność
125 mL
śr. × wys.
55 mm × 107.5 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Features a protective plastic coating that helps prevent glass from shattering and reduces any spills. Fully autoclavable (121°C) and resistant to thermal shock. Bottle has a ground neck,
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREXPLUS is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)