DWK227497-00G
Wheaton® Bod Bottle
capacity 300 mL, Un-numbered, bottle diam. × H 69 mm × 165 mm, pennyhead glass cap (stopper)
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
pennyhead glass cap (stopper)
agency
suitable for SM 5210
opakowanie
pkg of 24 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 227497-00G
średnica butelki × wys.
69 mm × 165 mm
pojemność
300 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Butelki BOD są idealne do inkubacji rozcieńczonych próbek ścieków, wód zanieczyszczonych i odpadów przemysłowych w celu określenia ilości tlenu wymaganego podczas stabilizacji rozkładalnej materii organicznej w wyniku tlenowego działania biochemicznego. Zalecamy stosowanie butelek o pojemności 300 ml do pięciodniowego testu BZT, zgodnie z normą Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21st Edition, 5210B, 2005.
Cechy i korzyści
Idealny do inkubacji rozcieńczonych próbek ścieków, ścieków, zanieczyszczonych wód i odpadów przemysłowych w celu określenia ilości tlenu wymaganego podczas stabilizacji rozkładalnej materii organicznej w wyniku tlenowego działania biochemicznego.
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)