CLS56401L
Pyrex® volumetric flask, class A with Pyrex® ST stopper
capacity 1,000 mL
Synonim(y):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5640
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
long
rozmiar zatyczki
22
sterylność
non-sterile
Właściwości
class A
closure type ST stopper
opakowanie
pack of 1
case of 6
producent / nazwa handlowa
Corning 5640-1L
tol. measuring range
0.30 mL
pojemność
1,000 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)