CLS563550
Pyrex® wide mouth micro volumetric flask with Pyrex® ST stopper
capacity 50 mL
Synonim(y):
Corning® 5635
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
wide-mouth
rozmiar zatyczki
13
sterylność
non-sterile
Właściwości
class A
closure type ST stopper
opakowanie
case of 6
producent / nazwa handlowa
Corning 5635-50
pojemność
50 mL
Opis ogólny
Wytrzymały, szeroki otwór ułatwia napełnianie i mieszanie.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)