SYNF724500
Synthware™ Filtering flask with 10 mm OD hose connection
capacity 500 mL, neck joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Synthware F724500, filtering flask with outer joint
About This Item
Polecane produkty
Materiały
flat bottom flask
glass flask
Połączenie
joint ST/NS neck24/40
joint: ST/NS neck24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F724500
pojemność
500 mL
Opis ogólny
Heavy wall design made from tubing to ensure excellent quality with 10 mm hose connection
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)