CLS5600250
Pyrex® Lifetime-Red™ volumetric flask with snap cap
capacity 250 mL
Synonim(y):
kolba pyrex, przezroczyste kolby
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
long
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Snap cap
opakowanie
case of 12
pack of 6
producent / nazwa handlowa
Corning 5600-250
tol. measuring range
0.12 mL
pojemność
250 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Capacity mark is fine line-etched through narrow, red band into clear glass.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lifetime-Red is a trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS5600250-12EA | 4061831701081 |
CLS5600250-1EA | |
CLS5600250-6EA | 4061831701098 |