BR91263
BRAND® glass beaker with spout, low form
volume 2000 mL, with graduation
Synonim(y):
Beakers, Glass
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass 3.3
Właściwości
with graduation
producent / nazwa handlowa
BRAND 91263
pojemność
2000 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Szklana zlewka z dziobkiem 1191 została wykonana ze szkła Boro 3.3, dzięki czemu stanowi niezawodny wybór do zastosowań laboratoryjnych. Zaprojektowana zgodnie z normami DIN EN ISO 3819, ta niska zlewka posiada wyraźne oznaczenia podziałki dla precyzyjnego pomiaru cieczy. Zintegrowany dziobek umożliwia łatwe nalewanie, minimalizując rozlanie i zwiększając dokładność podczas przenoszenia cieczy.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie zlewki szklane
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR91263-10EA | 4061831861693 |