Kluczowe dokumenty
BR37489
BRAND® volumetric flask BLAUBRAND® USP
capacity 250 mL, joint: 14/23, polypropylene stopper
Synonim(y):
BLAUBRAND®, USP, Volumetric flasks
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.01
Materiały
amber
borosilicate glass 3.3 flask
polypropylene stopper
Połączenie
joint ST/NS neck14/23
joint: 14/23
Właściwości
class A DE-M marking. To DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In). With USP batch certificate.
DE-M marking
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 37489
pojemność
250 mL
Opis ogólny
Kolba miarowa 1191 BLAU1191 USP jest wykonana z wysokiej jakości szkła Boro 3.3 i spełnia normy DIN EN ISO 1042. Jest skalibrowana na zawartość (TC, In), zapewniając dokładny pomiar cieczy w różnych zastosowaniach laboratoryjnych. Do każdej kolby dołączony jest certyfikat partii USP, zapewniający jakość i zgodność z rygorystycznymi normami. Ta kolba miarowa jest niezbędnym narzędziem do precyzyjnych prac analitycznych, dzięki czemu nadaje się do laboratoriów wymagających niezawodnego i dokładnego obchodzenia się z cieczami.
Informacje prawne
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)