Z327085
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, glass stopper, amber glass
volume 250 mL, accuracy: 0.15 mL
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass 3.3 flask
Połączenie
joint ST/NS neck14/23
Właściwości
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 37451
zakres pomiaru objętości
250 mL, accuracy: 0.15 mL
pojemność
250 mL
Opis ogólny
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Protokoły
This page contains detailed information on working with volumetric flasks and how to prepare a standard solution with a volumetric flask.