CLS55801
Pyrex® class A volumetric flask without snap cap
capacity 1 mL
Synonim(y):
kolba pyrex, przezroczyste kolby
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
long
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap: no
class A
opakowanie
case of 12
pack of 6
producent / nazwa handlowa
Corning 5580-1
tol. measuring range
0.01 mL
pojemność
1 mL
Opis ogólny
Maszynowo wydmuchiwany korpus uszczelniony ciężkim koralikiem, szyjka z ciężkiej rurki dla zwiększenia wytrzymałości. Kształt probówki.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)