CLS5563525
Pyrex® volumetric flask, low actinic, heavy duty wide mouth, with Pyrex stopper
capacity 25 mL
Synonim(y):
Corning® 55635
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
rozmiar zatyczki
13
Właściwości
class A
opakowanie
case of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 55635-25
pojemność
25 mL
Opis ogólny
Szkło witrażowe o niskiej aktyniczności zapewnia ochronę materiałów wrażliwych na światło. Kolor ochronny jest integralną częścią kolby, która zachowuje wytrzymałość mechaniczną, stabilność chemiczną i odporność termiczną naczyń laboratoryjnych marki Pyrex.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)