Key Documents
CLS51395100
Pyrex® low actinic media storage bottle, graduated with screw cap
capacity 100 mL
Synonim(y):
graduated bottle, media bottle, media bottles, pyrex bottle, Corning® 51395
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
amber bottle
borosilicate glass bottle
cylindrical bottle
polypropylene cap
wide-mouth bottle
sterylność
non-sterile
Właściwości
autoclavable
cap
graduations
opakowanie
case of 4 ea
pack of 4 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 51395-100
dostępność
not available in EU
śr. wewn. szyjki butelki
30 mm
pojemność
100 mL
śr. × wys.
56 mm × 100 mm
dopasowywanie
45
Opis ogólny
Heavy-duty, low actinic, amber glass bottles protect light-sensitive materials. Include linerless, one-piece, autoclavable, orange PP, plug-seal caps (size GL 45) with drip-free pouring rings. Permanent, white enamel graduations and marking spots.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)