CLS30421L
Pyrex® Lifetime Red™ single metric scale graduated cylinder
volume 1,000 mL
Synonim(y):
Corning® 3042
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Właściwości
subdivision 10.0 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 3042-1L
tol. measuring range
5.0 mL
pojemność
1,000 mL
Opis ogólny
- Skalibrowany "do zawartości"
- Pojedyncza skala metryczna
- Biała emaliowana skala na czerwonym pasku
- Zdejmowana osłona zderzaka z PE
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lifetime-Red is a trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)