CLS302410
Pyrex® single metric scale graduated cylinder, calibrated to deliver
volume 10 mL
Synonim(y):
Corning® 3024
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Właściwości
subdivision 0.1 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 3024-10
tol. measuring range
0.1 mL
pojemność
10 mL
Opis ogólny
- Removable PE bumperguard supplied with 25 mL through 1,000 mL sizes
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)