SYNF710010YH
Synthware™ glass graduated cylinder
borosilicate glass 3.3, round base, capacity 10 mL
Synonim(y):
Synthware F710010YH
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass 3.3
round base
Właściwości
class A
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kemtech F710010YH
pojemność
10 mL
Opis ogólny
Cylinder z podziałką, okrągła podstawa (klasa A) 10 ml, Boro 3.3
Zastosowanie
kemetch; synthware; GRADUATED CYLINGER; klasa a
Cechy i korzyści
Chemia organiczna
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)