Key Documents
CLS210525
Pyrex® serialized/certified class A colored scale burettes, with PTFE stopcock plug
volume 25 mL, accuracy: 0.03 mL
Synonim(y):
burettes, glass burettes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
Właściwości
subdivision 0.10 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 2105-25
zakres pomiaru objętości
25 mL, accuracy: 0.03 mL
pojemność
25 mL
Opis ogólny
Corning® 2105
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.