Kluczowe dokumenty
BR701374
BRAND® sealing film for microplates
self-adhesive, suitable for storage, vinyl (with pre-pierced zone)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.35
Materiały
film (PP/PE-HD)
vinyl (with pre-pierced zone)
sterylność
non-sterile
Właściwości
self-adhesive
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 701374
przydatność
suitable for storage
Opis ogólny
Ze względu na rosnącą liczbę metod analizy, liczba przetwarzanych próbek stale rośnie. Oznacza to, że analizy o wysokiej wydajności zyskują na znaczeniu. W tych zautomatyzowanych procesach folie muszą nie tylko chronić próbki, ale także spełniać mechaniczne wymagania automatyzacji.
Cechy i korzyści
  • Możliwość przebijania
  • Strefy wolne od kleju dla zadań wolnych od zanieczyszczeń
  • Szczelne uszczelnienie minimalizujące parowanie
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)