Kluczowe dokumenty
Z721603
EZ-Pierce films
sterile
About This Item
Kod UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.22
Materiały
polyethylene film
sterylność
sterile
Właściwości
piercable
producent / nazwa handlowa
Excel Scientific EZPS-25
Długość
146.1 mm
szer. × dł.
8.26 cm × 14.61 cm
Szerokość
82.6 mm
Opis ogólny
  • Easily pierceable.
  • 70 μm thick, polyethylene with acrylic adhesive.
  • EZ-Pierce films allow direct sample recovery with single or multichannel pipettors and robotic probes.
  • Dimensions are 82.6 mm by 142.9 mm for 96 well plates.
Informacje prawne
EZ-Pierce is a trademark of Excel Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1