Key Documents
Z369683
ThermalSeal® films, classic
sterile, ThermalSeal® Film, Sterile, polypropylene, 100 pack
Synonim(y):
DNA amplification plate seal, multiplate sealing film
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene film
sterylność
sterile
Właściwości
piercable: no
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Excel Scientific STR-THER-PLT
metody
PCR: suitable
Długość
135.1 mm
szer. × dł.
7.94 cm × 13.51 cm
Szerokość
79.4 mm
Opis ogólny
Features and Benefits
- heat resistant, recommended for temperatures from -40 °C to +120 °C
- easier to apply than aluminum foils, no tendence to roll back
- certified DNase-, RNase-, and nucleic-acid-free
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Protocol for high fidelity amplification of long PCR fragments up to 22kb from complex DNA mixtures and up to 40kb from simple DNA mixtures. AccuTaq LA.
Method for bacterial genome analysis and detection of pathogens. Minimize false positive PCRs through lab design and reagents tested for use in bacterial PCR applications.
Protocol for high fidelity amplification of long PCR fragments up to 22kb from complex DNA mixtures and up to 40kb from simple DNA mixtures. Red dye allows direct loading of reaction on a gel. REDAccuTaq LA
Protokół REDAccuTaq LA oferuje wysoką wierność amplifikacji długich fragmentów PCR z możliwością bezpośredniego ładowania żelu.