Kluczowe dokumenty
Z721581
Sigma-Aldrich
EZ-Pierce films
Excel Scientific EZP-100, non-sterile
About This Item
Kod UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.22
Materiały
polyethylene film
sterylność
non-sterile
Właściwości
piercable
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Excel Scientific EZP-100
Długość
146.1 mm
szer. × dł.
8.26 cm × 14.61 cm
Szerokość
82.6 mm
Opis ogólny
  • Łatwa do przebicia.
  • Polietylen o grubości 70 μm z klejem akrylowym.
  • Folie4097 umożliwiają bezpośrednie pobieranie próbek za pomocą pipet jedno- lub wielokanałowych oraz sond zrobotyzowanych.
  • Wymiary wynoszą 82,6 mm na 142,9 mm dla płytek 96-dołkowych.
Informacje prawne
EZ-Pierce is a trademark of Excel Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Produkty
Novel sample prep technique coupled with the unique selectivity of the Ascentis Express F5 column enables a fast and simplified bioanalytical method for associated vitamin D metabolites.
Using HybridSPE-Phospholipid, Ascentis Express, and Other LC-MS Workflow Components
Protokoły
The conversion of clinical methods to LC/MS/MS offers advantages; however, is accompanied by a few limitations, notably interference effects from the endogenous sample matrix.