Kluczowe dokumenty
CLS15854L
Pyrex® serum bottle
capacity 4 L
Synonim(y):
szklana butelka
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
Właściwości
autoclavable
cap: no
opakowanie
case of 8 ea
pack of 8 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 1585-4L
śr. wewn. szyjki butelki
~31 mm
pojemność
4 L
śr. × wys.
165 mm × 287 mm
Opis ogólny
Zaprojektowany specjalnie do przenoszenia i przechowywania sterylnych pożywek i surowic, gdzie stabilność szkła ma pierwszorzędne znaczenie. Nadaje się również do przechowywania wody destylowanej i roztworów standardowych. Wytrzymują sterylizację gorącym powietrzem lub parą. Obrobione szyjki zapewniają wytrzymałość i jednolite dopasowanie korka. Używać gumowego korka nr 8.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)