Kluczowe dokumenty
CLS1500500
Corning® narrow mouth reagent bottle with Pyrex® ST stopper
capacity 500 mL, stopper joint: 24
Synonim(y):
glass bottle
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene cap
Połączenie
joint: stopper24
Właściwości
cap
opakowanie
pack of 1 ea
case of 24 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 1500-500
śr. wewn. szyjki butelki
~35.5 mm
pojemność
500 mL
śr. × wys.
86 mm × 163.5 mm
Opis ogólny
These Pyrex narrow mouth reagent storage bottles have sturdy ground necks with standard taper stoppers.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)