Kluczowe dokumenty
CLS12202X
Pyrex® aspirator bottle with outlet for tubing
capacity 9500 mL
Synonim(y):
glass bottle
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
Właściwości
autoclavable
cap: no
producent / nazwa handlowa
Corning 1220-2X
pojemność
9500 mL
śr. × wys.
187 mm × 476 mm
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)