Z381101
Techne® immersion circulator
Techne TE-10D, AC/DC input 120 V AC
About This Item
Polecane produkty
wejście AC/DC
120 V (AC)
Materiały
stainless steel plate
opis
digital selector
interface: no
no alarm
Właściwości
CSA approved: no
producent / nazwa handlowa
Techne TE-10D
dostępność
not available in EU
zakres pomiaru temperatury
−40-+120 °C, precision: 0.01 °C at 40°C
Opis ogólny
All submerged parts are made of stainless steel or high-temperature, self-extinguishing plastic.
Supplied as circulator only (order bath separately).
Thermoregulator bridge mounting plate recommended for use above 150 °C.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)