Kluczowe dokumenty
CLS1003250
Pyrex® graduated beaker, heavy duty
capacity 250 mL
Synonim(y):
Corning® 1003
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
Właściwości
subdivision 25 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 1003-250
zakres pomiaru objętości
25-200 mL
pojemność
250 mL
Opis ogólny
  • Zlewka z podziałką Pyrex®, wytrzymała, 250 ml z wylewem, z podwójną skalą metryczną.
  • Kompatybilne z autoklawem.
  • Materiał klasy A typu I - szkło borokrzemianowe o niskiej rozszerzalności zgodnie z normą ASTM E438.
  • Zapewnia najlepszą wytrzymałość mechaniczną podczas zmechanizowanych operacji mycia.
  • Posiadają również bardzo duży punkt znakowania.
  • Kompatybilne z płytą grzejną, płomieniem, piekarnikiem, kuchenką mikrofalową lub płaszczem grzejnym.
  • Możliwość chłodzenia do -230°C. NIE zanurzać bezpośrednio w cieczy chłodzącej.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie zlewki szklane
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
produkt podobny
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
  1. Which document(s) contains shelf-life or expiration date information for a given product?
    If available for a given product, the recommended re-test date or the expiration date can be found on the Certificate of Analysis.
  2. How do I get lot-specific information or a Certificate of Analysis?
    The lot specific COA document can be found by entering the lot number above under the "Documents" section.
  3. How do I find price and availability?
    There are several ways to find pricing and availability for our products. Once you log onto our website, you will find the price and availability displayed on the product detail page. You can contact any of our Customer Sales and Service offices to receive a quote.  USA customers:  1-800-325-3010 or view local office numbers.
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product. 
  5. What are the dimensions of product CLS1003250, 250 mL PYREX® Graduated Beaker, Heavy Duty?
    Product CLS1003250, 250 mL PYREX® Graduated Beaker, Heavy Duty, is approximately 90 mm tall and 74.3 mm in diameter.
  6. My question is not addressed here, how can I contact Technical Service for assistance?
    Ask a Scientist here.