Z680893
Duran® super duty beaker
capacity 250 mL
Synonim(y):
211073605
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
glass (Type 1/ neutral glass)
Właściwości
graduations
producent / nazwa handlowa
DURAN®
Schott
pojemność
250 mL
Opis ogólny
Życie może być trudne dla szkła laboratoryjnego, takiego jak zlewki, kolby i cylindry. Nieostrożna obsługa i procesy laboratoryjne, takie jak automatyczne mycie, mogą powodować uszkodzenia i pęknięcia. Produkty 1295 SUPER DUTY zostały specjalnie opracowane, aby lepiej radzić sobie w warunkach laboratoryjnych. Produkty 1295 SUPER DUTY charakteryzują się wyższą wytrzymałością mechaniczną uzyskaną poprzez wzmocnienie obręczy. W wyniku tej modyfikacji poprawiono wytrzymałość na uderzenia, a ryzyko przypadkowego pęknięcia zostało znacznie zmniejszone. Produkty 1295 SUPER DUTY zwiększają bezpieczeństwo w laboratorium i pomagają zminimalizować ryzyko obrażeń. Dłuższa żywotność produktów SUPER DUTY oznacza, że są one bardziej ekonomiczne w użyciu w dłuższej perspektywie.
Cechy i korzyści
- Wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3
- Wyższa udarność, wytrzymałość mechaniczna i stabilność dzięki wzmocnionej obręczy
- Zmniejszone ryzyko przypadkowego stłuczenia minimalizuje ryzyko obrażeń i zwiększa bezpieczeństwo użytkownika.
- Ekonomiczny dzięki dłuższej żywotności i doskonałej ochronie przed korozją
- Wylewka do czystego nalewania
- Biała, łatwa do odczytania skala z podziałką do szacowania zawartości
- Wypalana, bardzo trwała biała ceramika
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie zlewki szklane
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
produkt podobny
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z680893-10EA | 4061832801469 |