Kluczowe dokumenty
Z231835
Sigma-Aldrich
Duran® beakers
capacity 150 mL, low form
Synonim(y):
211062908
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass 3.3
Właściwości
graduations
producent / nazwa handlowa
DURAN®
Schott
wys. × śr. zewn.
80 mm × 60 mm
pojemność
150 mL
Opis ogólny
With spout. Meets ISO 3819 and DIN 12331 standards.
Cechy i korzyści
  • Zgodność z normą ISO 3819
  • Wykonany ze szkła borokrzemowego 3.3
  • Wylewka do czystego nalewania
  • Wypalana, bardzo trwała biała ceramika
  • Łatwa do odczytania skala z podziałką do szacowania zawartości
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie zlewki szklane
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z231835-1EA4061832798431
Z231835-10EA4061826729342