Kluczowe dokumenty
Z680885
Duran® super duty beaker
capacity 150 mL
Synonim(y):
211072909
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiały
glass (Type 1/ neutral glass)
Właściwości
graduations
producent / nazwa handlowa
DURAN®
Schott
pojemność
150 mL
Opis ogólny
Życie może być trudne dla szkła laboratoryjnego, takiego jak zlewki, kolby i cylindry. Nieostrożna obsługa i procesy laboratoryjne, takie jak automatyczne mycie, mogą powodować uszkodzenia i pęknięcia. Produkty 1295 SUPER DUTY zostały specjalnie opracowane, aby lepiej radzić sobie w warunkach laboratoryjnych. Produkty 1295 SUPER DUTY charakteryzują się wyższą wytrzymałością mechaniczną uzyskaną poprzez wzmocnienie obręczy. W wyniku tej modyfikacji poprawiono wytrzymałość na uderzenia, a ryzyko przypadkowego pęknięcia zostało znacznie zmniejszone. Produkty 1295 SUPER DUTY zwiększają bezpieczeństwo w laboratorium i pomagają zminimalizować ryzyko obrażeń. Dłuższa żywotność produktów SUPER DUTY oznacza, że są one bardziej ekonomiczne w użyciu w dłuższej perspektywie.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie zlewki szklane
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)