Kluczowe dokumenty
SLW1003-250
Pyrex® Griffin beakers, heavy duty, graduated
250 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1003-250
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
white graduation
Właściwości
graduated
heavy duty
producent / nazwa handlowa
1003-250
SciLabware
Wys. × śr.
90 mm × 68 mm
pojemność
250 mL
Opis ogólny
  • Mechanicznie mocniejsze niż standardowe zlewki
  • Zaprojektowane z myślą o dłuższej żywotności i większym bezpieczeństwie użytkownika
  • Wzmocnione brzegi i wylewka, mniej podatne na pęknięcia podczas mycia itp.
  • Grubsze ścianki i cięższe podstawy
  • Wykonane z borokrzemowego szkła Pyrex
  • Biała podziałka i miejsce do oznaczania
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie zlewki szklane
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)