SLW1003-600
Pyrex® Griffin beakers, heavy duty, graduated
600 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1003-600
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
white graduation
Właściwości
graduated
heavy duty
producent / nazwa handlowa
1003-600
SciLabware
Wys. × śr.
124 mm × 90 mm
pojemność
600 mL
Opis ogólny
- Mechanicznie mocniejsze niż standardowe zlewki
- Zaprojektowane z myślą o dłuższej żywotności i większym bezpieczeństwie użytkownika
- Wzmocnione brzegi i wylewka, mniej podatne na pęknięcia podczas mycia itp.
- Grubsze ścianki i cięższe podstawy
- Wykonane z borokrzemowego szkła Pyrex
- Biała podziałka i miejsce do oznaczania
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie zlewki szklane
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)