Merck
CF0021
Sigma-Aldrich
Pentafluoroethyl triethylsilane
About This Item
Wzór liniowy:
C8H15F5Si
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Postać
liquid
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
Zastosowanie
Pentafluoroethyl triethylsilane is less volatile and more hydrolytically robust than the TMS-analogue. Recommended use: Pd-catalyzed Buchwald coupling of aryl chlorides with fluoroalkylsilanes in the presence of fluoride initiators.
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Informacje prawne
Product of CF Plus Chemicals.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
The fluoroalkylation toolbox now includes Togni reagents, hypervalent iodine perfluoroalkylation reagents, fluoroalkyl bromides, silanes, carboxylates, and sulfonyl fluorides for late stage fluoroalkylation.
The fluoroalkylation toolbox now includes Togni reagents, hypervalent iodine perfluoroalkylation reagents, fluoroalkyl bromides, silanes, carboxylates, and sulfonyl fluorides for late stage fluoroalkylation.