Merck
CDS025277
Sigma-Aldrich
1,6-Dibromo-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecafluorohexane
AldrichCPR
Synonim(y):
1,6-dibromododecafluoroheksan
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6Br2F12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
459.85
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
ciąg SMILES
FC(F)(Br)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)Br
InChI
InChI=1S/C17H23NO6S/c1-17(2,3)24-16(21)18-10-8-12(9-11-18)25(22,23)14-7-5-4-6-13(14)15(19)20/h4-7,12H,8-11H2,1-3H3,(H,19,20)
Klucz InChI
SWAPKQWKFYIOJS-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Należy pamiętać, że Sigma-Aldrich dostarcza ten produkt badaczom zajmującym się wczesnymi odkryciami jako część kolekcji unikalnych chemikaliów. Sigma-Aldrich nie gromadzi danych analitycznych dla tego produktu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za potwierdzenie tożsamości i/lub czystości produktu. Wszystkie transakcje sprzedaży są ostateczne.
NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK POSTANOWIEŃ PRZECIWNYCH ZAWARTYCH W STANDARDOWYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY FIRMY SIGMA-ALDRICH LUB UMOWIE ZAWARTEJ MIĘDZY FIRMĄ SIGMA-ALDRICH A KUPUJĄCYM, FIRMA SIGMA-ALDRICH SPRZEDAJE NINIEJSZY PRODUKT "TAKI, JAKI JEST" I NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO TEGO PRODUKTU, W TYM ŻADNYCH (A) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ; (B) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU; LUB (C) GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB TRZECICH; NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKA TO Z PRZEPISÓW PRAWA, PRZEBIEGU TRANSAKCJI, SPOSOBU DZIAŁANIA, ZWYCZAJU HANDLOWEGO LUB W INNY SPOSÓB.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)