Kluczowe dokumenty
CDS020906
(2R)-2-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-3-sulfanylpropanoic acid
About This Item
Polecane produkty
opis
AldrichCPR
Formularz
solid
ciąg SMILES
O=C(N[C@@H](CS)C(O)=O)OCC(C1=C2C=CC=C1)C3=C2C=CC=C3
InChI
1S/C18H17NO4S/c20-17(21)16(10-24)19-18(22)23-9-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16,24H,9-10H2,(H,19,22)(H,20,21)/t16-/m0/s1
Klucz InChI
RMTDKXQYAKLQKF-INIZCTEOSA-N
Inne uwagi
NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK POSTANOWIEŃ PRZECIWNYCH ZAWARTYCH W STANDARDOWYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY FIRMY SIGMA-ALDRICH LUB UMOWIE ZAWARTEJ MIĘDZY FIRMĄ SIGMA-ALDRICH A KUPUJĄCYM, FIRMA SIGMA-ALDRICH SPRZEDAJE NINIEJSZY PRODUKT "TAKI, JAKI JEST" I NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO TEGO PRODUKTU, W TYM ŻADNYCH (A) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, (B) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB (C) GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB TRZECICH, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKA TO Z PRZEPISÓW PRAWA, PRZEBIEGU TRANSAKCJI, SPOSOBU DZIAŁANIA, ZWYCZAJU HANDLOWEGO LUB W INNY SPOSÓB.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CDS020906-100MG | 4061829015374 |