CAD6185
Adapter, FLL do końcówki przetoki (mosiądz powlekany)
FLL to fistula tip (plated brass)
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.03
Polecane produkty
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Cadence Science 6185
Opis ogólny
- Platerowany mosiądz lub stal nierdzewna 316
- Zgodność ze specyfikacją ISO 594
- Zespół końcowy testowany w wodzie pod ciśnieniem 45 PSI
Female Luer Lock (FLL) - zawiera piastę z wypustkami do bezpiecznego dopasowania do gwintowanego męskiego Luer Lock.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CAD6185-10EA | 4061832517537 |