Kluczowe dokumenty
MIXJ200L102L
Millipore
Mobius® 200L Mixer Carrier
jacketed with load cells
Synonim(y):
Mobius® 200L mixer carrier, jacketed with load cells
About This Item
Kod UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
Materiały
304 stainless steel caster(s) (with high temp engineered resin)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
Poziom jakości
Parametry
4-40 °C temperature
Wysokość
131 cm (51.6 in.)
Szerokość
93.8 cm (36.9 in.)
Głębokość
79.4 cm (31.3 in.)
masa
220 kg (485 lb)
Informacje prawne
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany